Tisk…
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 7440 CZK
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074907
CAS číslo: 56586-13-1