Tisk…
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939103-1G OR939103-250MG
APOSOR939103-1GEA 3810 CZK
APOSOR939103-1G APOSOR939103-250MG
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane
Vzorec: C₅H₁₀Cl₂O₂
MW: 173,038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130264
CAS číslo: 6626-57-9