Tisk…
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939102-1G OR939102-5G
APOSOR939102-1GEA 695 CZK
APOSOR939102-1G APOSOR939102-5G
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861881
CAS číslo: 88920-24-5