Tisk…
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939089-1G OR939089-250MG
APOSOR939089-1GEA 9920 CZK
APOSOR939089-1G APOSOR939089-250MG
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031291
CAS číslo: 41292-66-4