Tisk…
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939073-1G OR939073-250MG OR939073-5G
APOSOR939073-1GEA 13030 CZK
APOSOR939073-1G APOSOR939073-250MG APOSOR939073-5G
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11847199
CAS číslo: 31984-10-8