Tisk…
Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939045-1G OR939045-5G
APOSOR939045-1GEA 7440 CZK
APOSOR939045-1G APOSOR939045-5G
Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Ethyl 2-bromoacrylate
Vzorec: C₅H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258596
CAS číslo: 5459-35-8