Tisk…
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939010-1G OR939010-5G
APOSOR939010-1GEA 7440 CZK
APOSOR939010-1G APOSOR939010-5G
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023426
CAS číslo: 5221-37-4