Tisk…
1-Methyl-DL-proline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-DL-Me-Pro-OH, 1-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 18620 CZK
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01605583
CAS číslo: 68078-09-1