Tisk…
Quinoxalin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938970-1G OR938970-250MG
APOSOR938970-1GEA 3230 CZK
APOSOR938970-1G APOSOR938970-250MG
Quinoxalin-2-amine 95%
Quinoxalin-2-amine
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094018
CAS číslo: 5424-05-5