Tisk…
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 17990 CZK
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11188349
CAS číslo: 7733-58-6