Tisk…
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938926-1G OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA 4600 CZK
APOSOR938926-1G APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16038308
CAS číslo: 18362-36-2