Tisk…
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-2-one
OR938890-25G
APOSOR938890-25GEA 3940 CZK
APOSOR938890-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone
Vzorec: C₉H₂₀O₂Si
MW: 188,339 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321330
CAS číslo: 74685-00-0