Tisk…
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938856-1G OR938856-250MG OR938856-500MG
APOSOR938856-1GEA 17990 CZK
APOSOR938856-1G APOSOR938856-250MG APOSOR938856-500MG
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055490
CAS číslo: 2843-17-6
UN: 3261
ADR: 8,III