Tisk…
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938838-1G OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA 3580 CZK
APOSOR938838-1G APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836228
CAS číslo: 944109-65-3