3-Methylbenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938766-1G
OR938766-250MG
APOSOR938766-1GEA
6390
CZK
APOSOR938766-1G
APOSOR938766-250MG
3-Methylbenzenesulphonamide 95%
3-Methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₉NO₂S MW: 171,217 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04066695 CAS číslo: 1899-94-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)