Tisk…
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938765-1G OR938765-250MG
APOSOR938765-1GEA 5030 CZK
APOSOR938765-1G APOSOR938765-250MG
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,629 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035567
CAS číslo: 22536-62-5