Tisk…
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 9100 CZK
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210445
CAS číslo: 51865-84-0