Tisk…
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938757-1G OR938757-250MG
APOSOR938757-1GEA 0 CZK
APOSOR938757-1G APOSOR938757-250MG
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine
Vzorec: C₂Cl₂N₄
Bod varu: 331 °C
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22042702
CAS číslo: 106131-61-7