Tisk…
1-Iodo-2-methoxy-ethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxyethane
OR938738-5G
APOSOR938738-5GEA 4140 CZK
APOSOR938738-5G
1-Iodo-2-methoxy-ethane 97%
1-Iodo-2-methoxy-ethane
Vzorec: C₃H₇IO
MW: 185,992 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07644549
CAS číslo: 4296-15-5