Tisk…
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938736-5G
APOSOR938736-5GEA 4240 CZK
APOSOR938736-5G
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
4,6-Dimethylnicotinonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234419
CAS číslo: 6623-21-8