Tisk…
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938711-1G OR938711-250MG
APOSOR938711-1GEA 4700 CZK
APOSOR938711-1G APOSOR938711-250MG
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 95%
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656092
CAS číslo: 1104636-73-8