7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938708-1G
OR938708-250MG
APOSOR938708-1GEA
3540
CZK
APOSOR938708-1G
APOSOR938708-250MG
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460971 CAS číslo: 16064-24-7 |