Tisk…
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938662-1G OR938662-250MG
APOSOR938662-1GEA 28270 CZK
APOSOR938662-1G APOSOR938662-250MG
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol 97%
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835359
CAS číslo: 45732-95-4