Tisk…
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938655-1G OR938655-5G
APOSOR938655-1GEA 0 CZK
APOSOR938655-1G APOSOR938655-5G
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,233 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001313
CAS číslo: 546-80-5