Tisk…
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938611-1G OR938611-250MG
APOSOR938611-1GEA 3480 CZK
APOSOR938611-1G APOSOR938611-250MG
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02317167
CAS číslo: 34662-29-8