Tisk…
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938577-1G OR938577-250MG
APOSOR938577-1GEA 695 CZK
APOSOR938577-1G APOSOR938577-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Methoxy-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046639
CAS číslo: 90674-26-3