Tisk…
5-Chloro-2-indanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938561-1G OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA 3610 CZK
APOSOR938561-1G APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Vzorec: C₉H₇ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744099
CAS číslo: 74444-81-8