Tisk…
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
OR938552-1G
APOSOR938552-1GEA 2940 CZK
APOSOR938552-1G
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06761896
CAS číslo: 65451-89-0