Tisk…
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-Methyl-1h-pyrazol-4-yl)-ethanone
OR938532-5G
APOSOR938532-5GEA 1740 CZK
APOSOR938532-5G
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159640
CAS číslo: 37687-18-6