Tisk…
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938480-1G OR938480-5G
APOSOR938480-1GEA 0 CZK
APOSOR938480-1G APOSOR938480-5G
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02224142
CAS číslo: 92933-47-6