Tisk…
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR938448-1G OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA 1740 CZK
APOSOR938448-1G APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂S₂
Bod varu: 473 °C
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698690
CAS číslo: 201611-92-9