1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938375-1G
OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA
18190
CZK
APOSOR938375-1G
APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Vzorec:
C₉H₁₁NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11506139 CAS číslo: 32999-37-4 |