Tisk…
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyclopropylbenzoic acid
OR938340-1G OR938340-250MG OR938340-5G
APOSOR938340-1GEA 3150 CZK
APOSOR938340-1G APOSOR938340-250MG APOSOR938340-5G
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626842
CAS číslo: 1129-06-2