Tisk…
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938286-25G OR938286-5G
APOSOR938286-25GEA 5860 CZK
APOSOR938286-25G APOSOR938286-5G
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Ethyl 4-methylvalerate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042887
CAS číslo: 25415-67-2