Tisk…
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938278-1G OR938278-250MG OR938278-500MG
APOSOR938278-1GEA 17990 CZK
APOSOR938278-1G APOSOR938278-250MG APOSOR938278-500MG
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine 95%
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09840230
CAS číslo: 74405-07-5