Tisk…
2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938249-1G OR938249-250MG
APOSOR938249-1GEA 8930 CZK
APOSOR938249-1G APOSOR938249-250MG
2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
Vzorec: C₈H₆ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840701
CAS číslo: 3622-32-0