2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9377-1G
OR9377-5G
APOSOR9377-1GEA
3970
CZK
APOSOR9377-1G
APOSOR9377-5G
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Vzorec:
C₈H₅Cl₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08543437 CAS číslo: 203314-48-1 UN: 3265 ADR: 8,III |