Tisk…
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937608-1G OR937608-250MG OR937608-5G
APOSOR937608-1GEA 6420 CZK
APOSOR937608-1G APOSOR937608-250MG APOSOR937608-5G
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09940721
CAS číslo: 942938-37-6