Tisk…
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937559-1G OR937559-5G
APOSOR937559-1GEA 2980 CZK
APOSOR937559-1G APOSOR937559-5G
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
Vzorec: C₆H₉ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188630
CAS číslo: 1007-11-0