Tisk…
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937480-1G OR937480-250MG
APOSOR937480-1GEA 9100 CZK
APOSOR937480-1G APOSOR937480-250MG
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804561
CAS číslo: 865278-12-2