Tisk…
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937255-1G OR937255-5G
APOSOR937255-1GEA 6420 CZK
APOSOR937255-1G APOSOR937255-5G
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01142872
CAS číslo: 17061-85-7