Tisk…
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936150-1G OR936150-500MG
APOSOR936150-1GEA 23610 CZK
APOSOR936150-1G APOSOR936150-500MG
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987242
CAS číslo: 1630906-30-7