(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9361-1G
OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA
5000
CZK
APOSOR9361-1G
APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₆BNO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08235067 CAS číslo: 874219-49-5 |