Tisk…
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR935842-250MG OR935842-500MG
APOSOR935842-250MGEA 26290 CZK
APOSOR935842-250MG APOSOR935842-500MG
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28135615
CAS číslo: 1447942-87-1