Tisk…
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR934956-1G OR934956-500MG
APOSOR934956-1GEA 34390 CZK
APOSOR934956-1G APOSOR934956-500MG
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄Cl₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28501578
CAS číslo: 1788041-68-8