Tisk…
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR934535-1G OR934535-5G
APOSOR934535-1GEA 5920 CZK
APOSOR934535-1G APOSOR934535-5G
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28501618
CAS číslo: 1610028-25-5