Tisk…
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]pyrrolidine dihydrochloride
OR933773-1G OR933773-250MG
APOSOR933773-1GEA 13460 CZK
APOSOR933773-1G APOSOR933773-250MG
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₆N₂·2ClH
MW: 213,148 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27952641
CAS číslo: 913702-34-8