Tisk…
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR933592-250MG OR933592-100MG
APOSOR933592-250MGEA 5390 CZK
APOSOR933592-250MG APOSOR933592-100MG
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28385449
CAS číslo: 1416366-34-1