Tisk…
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933400-25G OR933400-100G
APOSOR933400-25GEA 2480 CZK
APOSOR933400-25G APOSOR933400-100G
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968685
CAS číslo: 927-81-1