Tisk…
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933391-1G OR933391-250MG
APOSOR933391-1GEA 22520 CZK
APOSOR933391-1G APOSOR933391-250MG
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02234571
CAS číslo: 71885-44-4